Ácido p-toluico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Ácido 4-metilbenzoico, Ácido p-metilbenzoico, Ácido 4-toluico
T0293-25G
T0293-500G
TCIAT0293-25GEA
16
EUR
TCIAT0293-25G
TCIAT0293-500G
Ácido p-toluico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido p-toluico
Formula:
C₈H₈O₂ Pto. Ebullición: 275°C Pto. de fusión: 179…180 °C Densidad: 1,06 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 180 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002565 Núm. CAS: 99-94-5 EINECS: 202-803-3 Índice Merck: 14,09535 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 180.0 to 182.0 deg-C |