Ácido 4-propilbenzoico ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
P0945-25G P0945-500G
TCIAP0945-25GEA 28 EUR
TCIAP0945-25G TCIAP0945-500G
Ácido 4-propilbenzoico ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Ácido 4-propilbenzoico
Formula: C₁₀H₁₂O₂
Pto. Ebullición: 298 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 142…144 °C
Densidad: ~ 1 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00013996
Núm. CAS: 2438-05-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 142.0 to 145.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity