Ácido 3-metilantranilico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
A1569-25G A1569-5G
TCIAA1569-25GEA 85 EUR
TCIAA1569-25G TCIAA1569-5G
Ácido 3-metilantranilico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ácido 3-metilantranilico
Formula: C₈H₉NO₂
Pto. Ebullición: 315 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 174…175 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007745
Núm. CAS: 4389-45-1
EINECS: 224-505-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=560e97211c4b2b5cfe01f64c34b45697eb944c55&vid=39d01656bec99dcfbdafe5a565a2b6eef05c69db&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency