Ácido 3-amino-o-toluico ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Ácido 3-amino-2-metilbenzoico
A1401-25G A1401-250G
TCIAA1401-25GEA 48 EUR
TCIAA1401-25G TCIAA1401-250G
Ácido 3-amino-o-toluico ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
Ácido 3-amino-o-toluico
Formula: C₈H₉NO₂
Pto. Ebullición: 347 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 181 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075026
Núm. CAS: 52130-17-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ebe6133dc7406830be5624edb8afba8bbeec14fe&vid=0808cd0205895fc14b0efccb5a2832d5706a8b46&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 186.0 to 189.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency