Ácido 4-amino-m-toluico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Amino-3-methylbenzoic acid
A1353-25G A1353-5G
TCIAA1353-25GEA 72 EUR
TCIAA1353-25G TCIAA1353-5G
Ácido 4-amino-m-toluico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Ácido 4-amino-m-toluico
Formula: C₈H₉NO₂
Pto. Ebullición: 340 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 170 °C
Número MDL: MFCD00007736
Núm. CAS: 2486-70-6
EINECS: 219-629-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7668cc0d2a4941e766977d01775475e5faa27dce&vid=a9792a063c73713731da59a21de1b7a6d2a538e7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 170.0 to 174.0 deg-C