Ácido 6-nitro-o-toluico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
M1002-10G M1002-25G
TCIAM1002-10GEA 43 EUR
TCIAM1002-10G TCIAM1002-25G
Ácido 6-nitro-o-toluico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ácido 6-nitro-o-toluico
Formula: C₈H₇NO₄
Pto. Ebullición: 353 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 151…153 °C
Número MDL: MFCD00007267
Núm. CAS: 13506-76-8
EINECS: 236-833-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57c251c816d3900ca82f302cd32a95634579a9d1&vid=3d442566f83e9620ffcedd0c80e9a9af2238601e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 155.0 to 158.0 deg-C