Ácido 3-metil-2-nitrobenzoico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Ácido 2-nitro-m-toluico
M1370-25G M1370-250G
TCIAM1370-25GEA 30 EUR
TCIAM1370-25G TCIAM1370-250G
Ácido 3-metil-2-nitrobenzoico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ácido 3-metil-2-nitrobenzoico
Formula: C₈H₇NO₄
MW: 181,15 g/mol
Pto. Ebullición: 340 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 218…219 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007180
Núm. CAS: 5437-38-7
EINECS: 226-610-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=294f123fb9d9d56628b84e7d56e510ebc930e490&vid=5b60c8e6b6423f1d780a3e111b587b9b36b67f30&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
Melting point 220.0 to 225.0 deg-C