Ácido 3-metil-4-nitrobenzoico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Ácido 4-nitro-m-toluico
M0565-25G M0565-500G
TCIAM0565-25GEA 16 EUR
TCIAM0565-25G TCIAM0565-500G
Ácido 3-metil-4-nitrobenzoico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Ácido 3-metil-4-nitrobenzoico
Formula: C₈H₇NO₄
MW: 181.15 g/mol
Pto. Ebullición: 356
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007168
Núm. CAS: 3113-71-1
EINECS: 221-479-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d17d75f5d6c0cf742b806a9116829ed8eb1a23cd&vid=12dc071ede2dbcbfcde21f4f803b83bb30e17e18&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 216.0 to 219.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency