Ácido 2-hidroxi-m-toluico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2,3-Cresotic acid, 2-Hydroxy-3-methylbenzoic acid, 3-Methylsalicylic acid
C0408-25G C0408-500G C0408-100G
TCIAC0408-25GEA 24 EUR
TCIAC0408-25G TCIAC0408-500G TCIAC0408-100G
Ácido 2-hidroxi-m-toluico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 2-hidroxi-m-toluico
Formula: C₈H₈O₃
MW: 152.15 g/mol
Pto. Ebullición: 293
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002448
Núm. CAS: 83-40-9
EINECS: 201-473-8
Índice Merck: 14,02581
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7c0b7497d9916d34b068de3c755c8715dd60d392&vid=4b765989dc5709263034098e24c32e229caf17d3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 165.0 to 169.0 deg-C