Ácido 2-hidroxi-p-toluico ≥99.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
C0409-25G C0409-500G
TCIAC0409-25GEA 27 EUR
TCIAC0409-25G TCIAC0409-500G
Ácido 2-hidroxi-p-toluico ≥99.0% (by HPLC)
Ácido 2-hidroxi-p-toluico
Formula: C₈H₈O₃
Pto. de fusión: 177 °C
Número MDL: MFCD00002454
Núm. CAS: 50-85-1
EINECS: 200-068-3
Índice Merck: 14,02580
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e3b7ce25215e390a9099abd9a4af9dcbdc628b9d&vid=d63f0994cf3a59c3072ae71d3ae621d85d7396c0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 177.0 to 180.0 deg-C