Ácido 3-hidroxi-p-toluico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Hydroxy-4-methylbenzoic acid
H0929-25G H0929-5G
TCIAH0929-25GEA 187 EUR
TCIAH0929-25G TCIAH0929-5G
Ácido 3-hidroxi-p-toluico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 3-hidroxi-p-toluico
Formula: C₈H₈O₃
MW: 152.15 g/mol
Pto. Ebullición: 313
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002511
Núm. CAS: 586-30-1
EINECS: 209-571-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=984d440b23900484cff0ff66e65901c8489943cf&vid=4abd8a2c26e5d6796ae2c1ab58b42d235beedda3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 209.0 to 212.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency