Ácido 4-hidroxi-3-toluico ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Ácido 4-hidroxi-m-toluico
H1319-25G H1319-5G
TCIAH1319-25GEA 190 EUR
TCIAH1319-25G TCIAH1319-5G
Ácido 4-hidroxi-3-toluico ≥98.0% (por GC)
Ácido 4-hidroxi-3-toluico
Formula: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Pto. de fusión: 175 °C
Número MDL: MFCD00270105
Núm. CAS: 499-76-3
EINECS: 207-890-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0d8def699d96cfefb2d015a97625e4ccf4af8940&vid=cd04e463903ad0a58022c2f5c5d5bce726a0ee4b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 173.0 to 177.0 deg-C