(4-Clorobutil)benceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
P1389-25G P1389-5G
TCIAP1389-25GEA 317 EUR
TCIAP1389-25G TCIAP1389-5G
(4-Clorobutil)benceno ≥98.0% (por GC)
(4-Clorobutil)benceno
Formula: (C₆H₅)(CH₂)₄Cl
Pto. de inflamación: 104°C
Número MDL: MFCD00037117
Núm. CAS: 4830-93-7
EINECS: 225-408-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f7d239c8f86513af44766a6d710ff07402c111b&vid=3c79c670bcb297624e290d5983cbfe553232c79d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %