Benzotricloruro ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: α-α-α-Triclorotolueno, Triclorometilbenceno
T0399-25G T0399-500G
TCIAT0399-25GEA 17 EUR
TCIAT0399-25G TCIAT0399-500G
Benzotricloruro ≥99.0% (por GC)
Benzotricloruro
Formula: C₇H₅Cl₃
MW: 195,47 g/mol
Pto. Ebullición: 221°C
Pto. de fusión: -5°C
Densidad: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 103°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000786
Núm. CAS: 98-07-7
EINECS: 202-634-5
UN: 2226
ADR: 8,II
Índice Merck: 14,01109
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=72717df4962a52ca74a5a6ae6fde57952d3e5e87&vid=e8dea371febb4cd44e8d2976cce84a3b5c2c047b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %