3,4-Diclorotolueno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
|
Sinónimos:
1,2-Dichloro-4-methylbenzene
D0426-25G
D0426-500G
TCIAD0426-25GEA
17
EUR
TCIAD0426-25G
TCIAD0426-500G
3,4-Diclorotolueno ≥98.0% (por GC)
3,4-Diclorotolueno
Formula:
C₇H₆Cl₂ MW: 161.03 g/mol Pto. Ebullición: 205°C Pto. de fusión: -15.2 Pto. de inflamación: 118°C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000556 Núm. CAS: 95-75-0 EINECS: 202-447-9 UN: 3082 ADR: 9 III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |