2,6-Diclorotolueno ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1,3-Dichloro-2-methylbenzene
D0422-25G D0422-500G D0422-100G
TCIAD0422-25GEA 16 EUR
TCIAD0422-25G TCIAD0422-500G TCIAD0422-100G
2,6-Diclorotolueno ≥99.0% (por GC)
2,6-Diclorotolueno
Formula: C₇H₆Cl₂
MW: 161.03 g/mol
Pto. Ebullición: 198°C
Pto. de fusión: 2
Pto. de inflamación: 92°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000576
Núm. CAS: 118-69-4
EINECS: 204-269-7
UN: 3082
ADR: 9 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e90a0be064a890eeb66be50279c08bd64efdf89&vid=c8acee5c22e57dbdd157af810b9df1ae9dee0768&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %