2,4-Diclorotolueno ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: 1,3-Dichloro-4-methylbenzene

D0419-25ML D0419-500ML
TCIAD0419-25MLEA 17 EUR
TCIAD0419-25ML TCIAD0419-500ML
2,4-Diclorotolueno ≥98.0% (por GC)
2,4-Diclorotolueno
Formula: C₇H₆Cl₂
MW: 161,03 g/mol
Pto. Ebullición: 198°C
Pto. de fusión: –13 °C
Densidad: 1,2498 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 102°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000583
Núm. CAS: 95-73-8
EINECS: 202-445-8
UN: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1c673a678b4ac2058784e9c954a960ccca4e94d0&vid=6ff70c1a936d12396dad30060a318aa4fe3f0b6f&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR