2,5-Diclorotolueno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
1,4-Dichloro-2-methylbenzene
D2157-25G
D2157-5G
TCIAD2157-25GEA
63
EUR
TCIAD2157-25G
TCIAD2157-5G
2,5-Diclorotolueno ≥98.0% (por GC)
2,5-Diclorotolueno
Formula:
C₇H₆Cl₂ MW: 161.03 g/mol Pto. Ebullición: 199°C Pto. de inflamación: 111°C |
Número MDL:
MFCD00000609 Núm. CAS: 19398-61-9 EINECS: 243-032-2 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |