α-2,4-Triclorotolueno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
T0400-25G
T0400-500G
TCIAT0400-25GEA
16
EUR
TCIAT0400-25G
TCIAT0400-500G
α-2,4-Triclorotolueno ≥98.0% (por GC)
α-2,4-Triclorotolueno
Formula:
C₇H₅Cl₃ Pto. Ebullición: 248°C Pto. de fusión: –2,7 °C Densidad: 1,406 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000895 Núm. CAS: 94-99-5 EINECS: 202-381-0 UN: 3265 ADR: 8,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...