α-2-Diclorotolueno ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Clorobencilo cloruro
D0420-25G
D0420-500G
TCIAD0420-25GEA
16
EUR
TCIAD0420-25G
TCIAD0420-500G
α-2-Diclorotolueno ≥99.0% (por GC)
α-2-Diclorotolueno
Formula:
C₇H₆Cl₂ Pto. Ebullición: 97°C Pto. de fusión: –13 °C Densidad: 1,2902 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 117°C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00000893 Núm. CAS: 611-19-8 EINECS: 210-258-8 UN: 2235 ADR: 6.1,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |