2-Chlorobenzotrichloride ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Peligro

Sinónimos: α-α-α-2-Tetraclorotolueno

C0586-25G C0586-500G C0586-100G
TCIAC0586-25GEA 16 EUR
TCIAC0586-25G TCIAC0586-500G TCIAC0586-100G
2-Chlorobenzotrichloride ≥98.0% (por GC)
2-Chlorobenzotrichloride
Formula: C₇H₄Cl₄
MW: 229,92 g/mol
Pto. Ebullición: 264 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 29…31 °C
Densidad: 1,5187 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00000788
Núm. CAS: 2136-89-2
EINECS: 218-377-7
UN: 1759
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=06680b9468725b74ab93b55621a3bea3b1296730&vid=6f89116be2a8f9a71ceba6afaea41b4b85614029&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR