2-Clorotolueno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C0295-25G C0295-500G
TCIAC0295-25GEA 26 EUR
TCIAC0295-25G TCIAC0295-500G
2-Clorotolueno ≥98.0% (por GC)
2-Clorotolueno
Formula: C₇H₇Cl
Pto. Ebullición: 159°C
Pto. de fusión: -35°C
Densidad: 1,0825 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 52°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000562
Núm. CAS: 95-49-8
EINECS: 202-424-3
UN: 2238
ADR: 3,III
Índice Merck: 14,02171
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d279b894a98717db018b29674a399072601f69f5&vid=14606ffc23861996a80d3d229a7e4cbe745163c4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %