α-3-Diclorotolueno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 3-Clorobencilo cloruro
C0580-25G C0580-100G
TCIAC0580-25GEA 34 EUR
TCIAC0580-25G TCIAC0580-100G
α-3-Diclorotolueno ≥98.0% (por GC)
α-3-Diclorotolueno
Formula: C₇H₆Cl₂
MW: 161.03 g/mol
Pto. Ebullición: 222°C
Pto. de inflamación: 98°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000905
Núm. CAS: 620-20-2
EINECS: 210-629-4
UN: 2235
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a40819c3cfaea548f58184f2c509d2561c3f31c&vid=afa95d369be0b6c5be32d42af06dbea483b7f01c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %