3-Clorotolueno ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
C0296-25G
C0296-500G
TCIAC0296-25GEA
25
EUR
TCIAC0296-25G
TCIAC0296-500G
3-Clorotolueno ≥99.0% (por GC)
3-Clorotolueno
Formula:
C₇H₇Cl MW: 126.59 g/mol Pto. Ebullición: 162°C Pto. de fusión: –48°C Pto. de inflamación: 53°C |
Número MDL:
MFCD00000595 Núm. CAS: 108-41-8 EINECS: 203-580-5 UN: 2238 ADR: 3 III Índice Merck: 13,02190 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...