α-4-Diclorotolueno ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Peligro

Sinónimos: 4-Clorobencilo cloruro

D0421-25G D0421-500G
TCIAD0421-25GEA 35 EUR
TCIAD0421-25G TCIAD0421-500G
α-4-Diclorotolueno ≥98.0% (por GC)
α-4-Diclorotolueno
Formula: C₇H₆Cl₂
MW: 161.03 g/mol
Pto. Ebullición: 214
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000914
Núm. CAS: 104-83-6
EINECS: 203-242-7
UN: 3427
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a0c9e39d248d340d96f9f6c34e26ba236bb7b3a2&vid=ebe0f78b81169f82b40bd9b3534c54655368c7cd&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR