4-Clorotolueno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Chloro-4-methylbenzene
C0297-25G C0297-500G
TCIAC0297-25GEA 16 EUR
TCIAC0297-25G TCIAC0297-500G
4-Clorotolueno ≥98.0% (por GC)
4-Clorotolueno
Formula: C₇H₇Cl
MW: 126.59 g/mol
Pto. Ebullición: 162°C
Pto. de inflamación: 53°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000631
Núm. CAS: 106-43-4
EINECS: 203-397-0
UN: 2238
ADR: 3 III
Índice Merck: 14,02171
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fecef722b78e15235d9865989deec48fe01a335c&vid=61e08409d3c03bfcc0cf18b7ee559e7c357464fd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %