(4-Clorofenil)acetona ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 4-Chlorophenylacetone
C2526-25G C2526-5G
TCIAC2526-25GEA 159 EUR
TCIAC2526-25G TCIAC2526-5G
(4-Clorofenil)acetona ≥97.0% (por GC)
(4-Clorofenil)acetona
Formula: C₉H₉ClO
Pto. Ebullición: 216°C
Número MDL: MFCD00045214
Núm. CAS: 5586-88-9
EINECS: 226-986-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5322505b29041d70d00b6f6ec14d4959cc60fea5&vid=09b1eeacf8b8ba96c41e59aebabb15df317e7000&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %