3,4-Dicloro-α-α-α-trifluorotolueno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1,2-Dicloro-4-(trifluorometil)benceno
D1865-25G D1865-500G
TCIAD1865-25GEA 18 EUR
TCIAD1865-25G TCIAD1865-500G
3,4-Dicloro-α-α-α-trifluorotolueno ≥98.0% (por GC)
3,4-Dicloro-α-α-α-trifluorotolueno
Formula: C₇H₃Cl₂F₃
MW: 215 g/mol
Pto. Ebullición: 173°C
Pto. de fusión: –0,2 °C
Densidad: 1,486 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 65°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000555
Núm. CAS: 328-84-7
EINECS: 206-337-1
UN: 1760
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e2876b32127addce05f235945f51695fe997eac7&vid=72781523d1a1fec6ae04bf9f3cc25b2e18fae4bf&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %