α-Cloro-o-fluorotolueno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Fluorobencilo cloruro, 1-(Clorometil)-2-fluorobenceno, α-Cloro-2-fluorotolueno
F0211-25G
F0211-5G
TCIAF0211-25GEA
28
EUR
TCIAF0211-25G
TCIAF0211-5G
α-Cloro-o-fluorotolueno ≥98.0% (por GC)
α-Cloro-o-fluorotolueno
Formula:
C₇H₆ClF MW: 144.58 g/mol Pto. Ebullición: 175°C Densidad: 1.21 Pto. de inflamación: 57°C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00000892 Núm. CAS: 345-35-7 EINECS: 206-460-0 UN: 2920 ADR: 8 II |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |