α-Cloro-m-fluorotolueno ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
F0210-25G F0210-5G
TCIAF0210-25GEA 68 EUR
TCIAF0210-25G TCIAF0210-5G
α-Cloro-m-fluorotolueno ≥95.0% (por GC)
α-Cloro-m-fluorotolueno
Formula: C₇H₆ClF
Pto. Ebullición: 180°C
Densidad: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 58°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000904
Núm. CAS: 456-42-8
EINECS: 207-264-8
UN: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=73b0a81c400b39f2962326a0ee1001cd8e39a0db&vid=7e794d642c99ea192ba29debd8af981a5cab9eac&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %