α-Cloro-p-fluorotolueno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
F0204-25G
F0204-500G
TCIAF0204-25GEA
33
EUR
TCIAF0204-25G
TCIAF0204-500G
α-Cloro-p-fluorotolueno ≥98.0% (por GC)
α-Cloro-p-fluorotolueno
Formula:
C₇H₆ClF Pto. Ebullición: 185°C Pto. de fusión: –18 °C Densidad: 1,21 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 60°C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000913 Núm. CAS: 352-11-4 EINECS: 206-516-4 UN: 2920 ADR: 8,II |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |