2-Cloro-α-α-α-trifluorotolueno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Clorobenzotrifluoruro
C0303-25G
C0303-500G
TCIAC0303-25GEA
16
EUR
TCIAC0303-25G
TCIAC0303-500G
2-Cloro-α-α-α-trifluorotolueno ≥98.0% (por GC)
2-Cloro-α-α-α-trifluorotolueno
Formula:
C₇H₄ClF₃ Pto. Ebullición: 153°C Pto. de fusión: –5 °C Densidad: 1,379 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 59°C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000561 Núm. CAS: 88-16-4 EINECS: 201-805-1 UN: 2234 ADR: 3,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...