3-Cloro-α-α-α-trifluorotolueno ≥90.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Clorobenzotrifluoruro
C0304-25G C0304-500G
TCIAC0304-25GEA 17 EUR
TCIAC0304-25G TCIAC0304-500G
3-Cloro-α-α-α-trifluorotolueno ≥90.0% (por GC)
3-Cloro-α-α-α-trifluorotolueno
Formula: C₇H₄ClF₃
MW: 180,56 g/mol
Pto. Ebullición: 139°C
Pto. de fusión: –56 °C
Densidad: 1,331 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 36°C
Número MDL: MFCD00000594
Núm. CAS: 98-15-7
EINECS: 202-642-9
UN: 2234
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=33a183d1ec5be63dca5c0047a8c4c0744694db5f&vid=8959dabb6d05c5fdf41c90e6aa46ca9a900b50df&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %