4-Cloro-2-fluorotolueno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C1513-25G C1513-250G
TCIAC1513-25GEA 27 EUR
TCIAC1513-25G TCIAC1513-250G
4-Cloro-2-fluorotolueno ≥98.0% (por GC)
4-Cloro-2-fluorotolueno
Formula: C₇H₆ClF
Pto. Ebullición: 153 °C (1013 hPa)
Densidad: 1,184 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 51°C
Número MDL: MFCD00000571
Núm. CAS: 452-75-5
EINECS: 207-210-3
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e019b1c911e75fa8485e12d0d84a209165f3df33&vid=5f31f79808258c411f9b1c42a27993942d764b44&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %