2-Cloro-4-fluorotolueno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Chloro-4-fluoro-1-methylbenzene
C1227-25G C1227-500G
TCIAC1227-25GEA 20 EUR
TCIAC1227-25G TCIAC1227-500G
2-Cloro-4-fluorotolueno ≥98.0% (por GC)
2-Cloro-4-fluorotolueno
Formula: C₇H₆ClF
MW: 144.58 g/mol
Pto. Ebullición: 153°C
Pto. de inflamación: 50°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000572
Núm. CAS: 452-73-3
EINECS: 207-209-8
UN: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6180a8e1a82536ff7fa5e899dce998d537af191d&vid=305421020c19226e472d1cc3ac8bdbeb2bbfcfcf&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %