4-Cloro-α-α-α-trifluorotolueno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Clorobenzotrifluoruro
C0305-25G C0305-500G
TCIAC0305-25GEA 16 EUR
TCIAC0305-25G TCIAC0305-500G
4-Cloro-α-α-α-trifluorotolueno ≥98.0% (por GC)
4-Cloro-α-α-α-trifluorotolueno
Formula: C₇H₄ClF₃
Pto. Ebullición: 140°C
Pto. de fusión: –36 °C
Densidad: 1,346 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 43°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000627
Núm. CAS: 98-56-6
EINECS: 202-681-1
UN: 2234
ADR: 3,III
Índice Merck: 14,02126
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=03cb9a13407b9cccd5271e21abc18a7c69d14dc9&vid=652bde865f0c4b50bdcdb174757e5a9f81bf1f0c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %