4-Cloro-α-α-α-trifluoro-3-nitrotolueno ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
C0225-25G
C0225-500G
TCIAC0225-25GEA
27
EUR
TCIAC0225-25G
TCIAC0225-500G
4-Cloro-α-α-α-trifluoro-3-nitrotolueno ≥97.0% (por GC)
4-Cloro-α-α-α-trifluoro-3-nitrotolueno
Formula:
C₇H₃ClF₃NO₂ Pto. Ebullición: 222°C Pto. de fusión: –3 °C Densidad: 1,535 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 101°C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007084 Núm. CAS: 121-17-5 EINECS: 204-451-6 UN: 2307 ADR: 6.1,II |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Light orange to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |