4-Cloro-3,5-dinitro-α-α-α-trifluorotolueno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
C0994-10G C0994-25G
TCIAC0994-10GEA 42 EUR
TCIAC0994-10G TCIAC0994-25G
4-Cloro-3,5-dinitro-α-α-α-trifluorotolueno ≥98.0% (por GC)
4-Cloro-3,5-dinitro-α-α-α-trifluorotolueno
Formula: C₇H₂ClF₃N₂O₄
Pto. Ebullición: 250 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 56…58 °C
Densidad: 1,6 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007068
Núm. CAS: 393-75-9
EINECS: 206-889-3
UN: 2811
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36ef8fe724b1e0ad59c669772847999834b3c7c2&vid=d3df48ac7abff6e1370e763b1e7c6c9629098d94&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 56.0 to 58.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity