2-Nitrobencilo cloruro ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
α-Cloro-2-nitrotolueno
N0182-25G
N0182-5G
TCIAN0182-25GEA
102
EUR
TCIAN0182-25G
TCIAN0182-5G
2-Nitrobencilo cloruro ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Nitrobencilo cloruro
Formula:
C₇H₆ClNO₂ MW: 171.58 g/mol Pto. Ebullición: 133°C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007185 Núm. CAS: 612-23-7 EINECS: 210-300-5 UN: 3261 ADR: 8 II |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 47.0 to 50.0 deg-C |