α-Cloro-3-nitrotolueno ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
C0709-25G
C0709-5G
TCIAC0709-25GEA
140
EUR
TCIAC0709-25G
TCIAC0709-5G
α-Cloro-3-nitrotolueno ≥99.0% (por GC)
α-Cloro-3-nitrotolueno
Formula:
C₇H₆ClNO₂ |
Número MDL:
MFCD00007272 Núm. CAS: 619-23-8 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Light orange to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Melting point | 45.0 to 49.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |