α-Cloro-4-nitrotolueno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
C0229-25G C0229-250G
TCIAC0229-25GEA 33 EUR
TCIAC0229-25G TCIAC0229-250G
α-Cloro-4-nitrotolueno ≥98.0% (por GC)
α-Cloro-4-nitrotolueno
Formula: C₇H₆ClNO₂
Pto. Ebullición: 293 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 68…70 °C
Densidad: 1,5647 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007374
Núm. CAS: 100-14-1
EINECS: 202-822-7
UN: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7ff8c946c0b98d7b7069fcafb26a124a2ecb267a&vid=ebd963f4a708b0a85c79976425d12720205ae369&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 70.0 to 75.0 deg-C
Solubility in hot Methanol faint turbidity