2-Cloro-6-nitrotolueno ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
C0230-25G C0230-500G
TCIAC0230-25GEA 17 EUR
TCIAC0230-25G TCIAC0230-500G
2-Cloro-6-nitrotolueno ≥99.0% (por GC)
2-Cloro-6-nitrotolueno
Formula: C₇H₆ClNO₂
Pto. Ebullición: 241°C
Pto. de fusión: 35…37 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007205
Núm. CAS: 83-42-1
EINECS: 201-475-9
UN: 3457
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7d91d7416019b800d9f3b4ac8574b5809ab5ff57&vid=fa8daaaa3527bc3c885d4ab6b91b9a365b233d19&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 99.0 %