3-Cloro-4-nitrotolueno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Chloro-4-methyl-1-nitrobenzene
C2277-25G C2277-5G
TCIAC2277-25GEA 86 EUR
TCIAC2277-25G TCIAC2277-5G
3-Cloro-4-nitrotolueno ≥98.0% (por GC)
3-Cloro-4-nitrotolueno
Formula: C₇H₆ClNO₂
MW: 171.58 g/mol
Pto. Ebullición: 101°C
Pto. de fusión: 24
Densidad: 1.324
Número MDL: MFCD02683043
Núm. CAS: 38939-88-7
EINECS: 254-199-6
UN: 3457
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ea1476b4ce9f52870c8c0ba254894527bd134f70&vid=7816835d623c8c8f45b9833a7f5391bcaf98ef5c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %