4-Cloro-2-nitrotolueno
Proveedor: TCI
Atención
C0231-25G C0231-500G
TCIAC0231-25GEA 16 EUR
TCIAC0231-25G TCIAC0231-500G
4-Cloro-2-nitrotolueno
4-Cloro-2-nitrotolueno
Formula: C₇H₆ClNO₂
MW: 171,58 g/mol
Pto. Ebullición: 115°C
Pto. de fusión: 38…39 °C
Densidad: 1,2559 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007215
Núm. CAS: 89-59-8
EINECS: 201-921-2
UN: 3457
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8361fe7cf73cd2380a29a2514ff03cd8c826b9aa&vid=c1632c1518af4de26ff1b086e5bd7d4fa581ba09&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 36.0 to 39.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency