Benzotrifluoruro ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
T0439-25G T0439-500G
TCIAT0439-25GEA 16 EUR
TCIAT0439-25G TCIAT0439-500G
Benzotrifluoruro ≥98.0% (por GC)
Benzotrifluoruro
Formula: C₇H₅F₃
Pto. Ebullición: 102°C
Pto. de fusión: –29°C
Densidad: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 12°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000372
Núm. CAS: 98-08-8
EINECS: 202-635-0
UN: 2338
ADR: 3,II
Índice Merck: 14,01110
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0c44f88a920ab837c235d634041f2c3296b60da8&vid=4a256449a75fd1b7cae234dd454b8a4b566912ac&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %