2,6-Difluorotolueno ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
D2338-1G D2338-5G
TCIAD2338-1GEA 18 EUR
TCIAD2338-1G TCIAD2338-5G
2,6-Difluorotolueno ≥99.0% (por GC)
2,6-Difluorotolueno
Formula: C₇H₆F₂
Pto. Ebullición: 112°C
Densidad: 1,1296 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 10°C
Número MDL: MFCD00043898
Núm. CAS: 443-84-5
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=84c5120ec939fbd8d1c81fdda214b218bf6dd808&vid=c26f7cea8366a0bdf8b14406544fb3730dff36bc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %