α-α-α-2-Tetrafluorotolueno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzene, 2-Fluorobenzotrifluoride
F0389-25G F0389-5G
TCIAF0389-25GEA 39 EUR
TCIAF0389-25G TCIAF0389-5G
α-α-α-2-Tetrafluorotolueno ≥98.0% (por GC)
α-α-α-2-Tetrafluorotolueno
Formula: C₇H₄F₄
MW: 164.1 g/mol
Pto. Ebullición: 116°C
Pto. de fusión: -51.15
Densidad: 1.293
Pto. de inflamación: 17°C
Número MDL: MFCD00000374
Núm. CAS: 392-85-8
EINECS: 206-880-4
UN: 1993
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b80c03a6f34fa5f955f2c18c78e4751370fae4b&vid=54eb1380bfee5b5a41619c0c17c5eac48c29c38c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %