2-Fluorotolueno ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1-Fluoro-2-methylbenzene, o-Fluorotoluene
F0039-25ML F0039-500ML
TCIAF0039-25MLEA 16 EUR
TCIAF0039-25ML TCIAF0039-500ML
2-Fluorotolueno ≥99.0% (por GC)
2-Fluorotolueno
Formula: C₇H₇F
MW: 110,13 g/mol
Pto. Ebullición: 114°C
Pto. de fusión: –62 °C
Densidad: 1,005 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 12°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000322
Núm. CAS: 95-52-3
EINECS: 202-428-5
UN: 2388
ADR: 3,II
Índice Merck: 13,04207
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d63af630d71efceb84b67bad3655b9b6996fcf3c&vid=42f5e04bfd1b02d33c4a0f2de9517a31fb34056f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %