α-α-α-3-Tetrafluorotolueno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 3-Fluorobenzotrifluoride, 1-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene
F0390-25G F0390-250G
TCIAF0390-25GEA 42 EUR
TCIAF0390-25G TCIAF0390-250G
α-α-α-3-Tetrafluorotolueno ≥98.0% (por GC)
α-α-α-3-Tetrafluorotolueno
Formula: C₇H₄F₄
MW: 164,1 g/mol
Pto. Ebullición: 101°C
Pto. de fusión: –81,5 °C
Densidad: 1,3021 g/cm³ (16.9 °C)
Pto. de inflamación: 7°C
Número MDL: MFCD00000382
Núm. CAS: 401-80-9
EINECS: 206-933-1
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8baa9c51e01ff2704905032f8d33df0bcd48feaa&vid=cc4a5cc86ff959f1973fe62e78a7e4ea2de498c5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %