3-Fluorotolueno ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1-Fluoro-3-methylbenzene
F0040-25ML F0040-500ML
TCIAF0040-25MLEA 16 EUR
TCIAF0040-25ML TCIAF0040-500ML
3-Fluorotolueno ≥99.0% (por GC)
3-Fluorotolueno
Formula: C₇H₇F
MW: 110,13 g/mol
Pto. Ebullición: 115°C
Pto. de fusión: –88 °C
Densidad: 0,9986 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 9°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000339
Núm. CAS: 352-70-5
EINECS: 206-524-8
UN: 2388
ADR: 3,II
Índice Merck: 13,04207
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6c2d83a89da4d88ba15339c0de3485e6d42170d&vid=98d8491353cc91829014ed2ce7df56b9e82f40e0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %